Läs mer
Nimesulide, Thermo Scientific™
Highly selective cyclooxygenase-2 inhibitor which induces apoptosis
736.67 SEK - 2904.39 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 51803-78-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C13H12N2O5S |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.308 |
| MDL-nummer | MFCD00079470 |
| InChI-nyckel | HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | nimesulide, mesulid, n-4-nitro-2-phenoxyphenyl methanesulfonamide, flogovital, sulidene, nimed, 4-nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, nisulid, nimesulidum inn-latin, nimesulida inn-spanish |
| PubChem CID | 4495 |
| ChEBI | CHEBI:44445 |
| IUPAC-namn | N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| LEDER | CS(=O)(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC2=CC=CC=C2 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15455879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63699.06 |
5g |
736.67 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15465879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63699.14 |
25g |
2904.39 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (<50 µg/ml), 1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (<200 µg/ml), ethanol (1 mg/ml), DMSO (15 mg/ml), DMF (15 mg/ml), chloroform, dichloromethane, acetone (freely soluble), and 1N NaOH.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 51803-78-2 | |
| 308.308 | |
| HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N | |
| 4495 | |
| N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| C13H12N2O5S | |
| MFCD00079470 | |
| nimesulide, mesulid, n-4-nitro-2-phenoxyphenyl methanesulfonamide, flogovital, sulidene, nimed, 4-nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, nisulid, nimesulidum inn-latin, nimesulida inn-spanish | |
| CHEBI:44445 | |
| CS(=O)(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC2=CC=CC=C2 |
Specifikationer
| Nimesulide | |
| C13H12N2O5S | |
| UN2811 | |
| nimesulide, mesulid, n-4-nitro-2-phenoxyphenyl methanesulfonamide, flogovital, sulidene, nimed, 4-nitro-2-phenoxymethanesulfonanilide, nisulid, nimesulidum inn-latin, nimesulida inn-spanish | |
| HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N | |
| N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide | |
| 4495 | |
| 308.31 |
| 51803-78-2 | |
| MFCD00079470 | |
| 14,6548 | |
| Soluble in water (<50 μg/ml),1:10 DMSO:PBS (pH 7.2) (<200 μg/ml),ethanol (1mg/ml),DMSO (15mg/ml),DMF (15mg/ml),chloroform,dichloromethane,acetone (freely soluble),and 1N NaOH. | |
| CS(=O)(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC2=CC=CC=C2 | |
| 308.308 | |
| CHEBI:44445 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 257-431-4
missing translation for 'rtecsNumber' : PB0970000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C