Läs mer
Nitrendipine, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker
2381.38 SEK - 7555.86 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 39562-70-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H20N2O6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.366 |
| MDL-nummer | MFCD00082255 |
| InChI-nyckel | PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin |
| PubChem CID | 4507 |
| ChEBI | CHEBI:7582 |
| IUPAC-namn | 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15463549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.MC |
100mg |
2381.38 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15473549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.ME |
500mg |
4473.43 SEK
500mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15453549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.03 |
1g |
7555.86 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in DMSO (17.5 mg/ml), methanol (15 mg/ml), ethyl acetate, and ethanol (25 mM). Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 39562-70-4 | |
| 360.366 | |
| PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N | |
| 4507 | |
| 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| C18H20N2O6 | |
| MFCD00082255 | |
| nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin | |
| CHEBI:7582 | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C |
Specifikationer
| Nitrendipine | |
| C18H20N2O6 | |
| 14,6576 | |
| Soluble in DMSO (17.5mg/ml),methanol (15mg/ml),ethyl acetate,and ethanol (25 mM). Insoluble in water. | |
| CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C | |
| 360.366 | |
| CHEBI:7582 |
| 39562-70-4 | |
| MFCD00082255 | |
| nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin | |
| PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N | |
| 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate | |
| 4507 | |
| 360.36 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 254-513-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US5653000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures