Läs mer
Invitrogen™ NuPAGE™ Provreduktionsmedel (10X)
Beskrivning
Innehåller
NuPAGE Sample Reducing Agent (500mM dithiothreitol)
NuPAGE Provreducerande medel innehåller 500 mM ditiotreitol (DTT) i en 10X koncentration färdig att använda i en stabiliserad flytande form. Använda NuPAGE Provreducerande medel vid körning av proteiner NuPAGE Novex Bis-Tris geler för att bibehålla proteinprover i reducerat tillstånd under elektrofores.
1D gelelektrofores, 2D gelelektrofores, isoelektrisk fokusering, proteingelelektrofores, proteinprovfraktionering, beredning av proteinprov och proteinrening, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | NuPAGE™ Provreducerande medel (500 mM ditiotreitol) bör förvaras vid 4 °C. Garanterat hållbar i 6 månader om inget annat anges i produktlitteraturen. |
| Koncentration | 500 mM |
| Produkttyp | Provreduktionsmedel |
| Produktlinje | NuPAGE™ |
| Kvantitet | 250 μL |
| Frakt skick | Våt is |