Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
75 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnkemi | Octadecyl |
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Tvärbindning | Octadecyl |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flödeshastighet | 1 ml/min |
| För användning med | För HPLC, GC, TLC , SPE Applications |
| Funktionalitet/Interaktionstyp | Hydrofobisk |
| Hydrofobicitet | Ja |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
| Visa mer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto