Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns Produktkod.: 12717800
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns
Produktkod. p-8012191 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
75 mm, 4.6 mm, Varje
Längd (metrisk):
75 mm
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12717800
Brand: Macherey-Nagel™ 760046.46
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Kolumnformat: Analytisk kolumn; Kolbelastning: 17,50%; Porstorlek: 110Å ; Kolumnfas: Omvänd fas
Specifikationer
Kolumnkemi Octadecyl
Kolumnformat Analytisk kolonn
Tvärbindning Octadecyl
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
För användning med För HPLC, GC, TLC , SPE Applications
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofobisk
Hydrofobicitet Ja
Längd (metrisk) 75 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 9
Porstorlek 110Å
Kvantitet 1 st
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Ytarea 340 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 17.5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Rostfritt stål
Typ EC-kolumn
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC Columns >