Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytisk HPLC-kolonn
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
Kolumnkemi | Kiseldioxid |
Kolumnformat | Analytisk kolonn |
Tvärbindning | Monomer oktadecyl |
Diameter (metrisk) | 2 mm |
För användning med | HPLC |
Längd (metrisk) | 50 mm |
Max. Tryck | 8700 psi (600 bar) |
Mobilfaskompatibilitet | Acetonitril/vatten |
Partikelstorlek | 5 μm |
pH | 1 till 11 |
Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytisk HPLC-kolonn >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering