Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem
Produktkod. 10314471
Formatera:
384 stift
96 stift
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10314471
Brand: Thermo Scientific™ 250520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför små volymer material från platta till platta eller replikera fullständiga DNA-bibliotek med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem.
Överför små volymer material från platta till platta eller replikera fullständiga DNA-bibliotek med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem. Detta replikeringssystem fungerar med Nunc 96- och 384-brunnars plattor.
Idealisk för att överföra små volymer inokulum från platta till platta eller membran.
  • Stift överför μ1,0 L vätska eller 0,1 L μtill fasta underlag
  • Stiften är flamsäker i rostfritt stål; för sterilisering
  • Thermo Scientific™ MicroWell™ kopiatorjusteringsenhet förenklar konvertering av 96 MicroWell plattor till 384-brunnars format
  • Flamsäkra stift av rostfritt stål på 384- och 96-stifts replikator
  • För användning med 96- och 384-brunnars plattor och OmniTray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 4,79 x 3,28 x 5,33 tum. (121,6 x 83,3 x 135,4 mm)
Material Anodiserad aluminium med stift i rostfritt stål
Höjd (metrisk) 135.4 mm
Längd (engelska) 4,79 tum.
Längd (metrisk) 121.6 mm
Höjd (engelska) 5,33 tum.
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Bredd (engelska) 3,28 tum.
Bredd (metrisk) 83.3 mm
Formatera 96 stift
Produkttyp Plattreplikeringssystem
Plattkompatibilitet 96/384-brunnars tallrik
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.