Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Nutrient Pad Sets för E. coli, coliformer och enterobakterier
Sartorius Stedim Biotech™ Nutrient Pad Sets för E. coli, Coliforms och Enterobacteria är sterila, uttorkade odlingsmedier för mikrobiologiska tester.
3000.00 SEK - 3100.00 SEK
Specifications
Sterilitet | Sterila |
---|---|
För användning med (applikation) | Testning för kromogen koliform (enl. ISO 9308-1) |
Individuellt inslagna | Förpackade individuellt i petriskålar |
Antal per förpackning | 100/Pk. |
Product Code | Brand | Diameter (metrisk) | Typ av membran | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diameter (metrisk) | Typ av membran | Price | Quantity & Availability | ||||
15982480
|
Sartorius Stedim Biotech™
14049--47----RDN |
47 mm | NPS &SCM |
3100.00 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
15972480
|
Sartorius Stedim Biotech™
14049--47------N |
47 mm | NPS &CN |
3000.00 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
15902490
|
Sartorius Stedim Biotech™
14049--50----RDN |
50 mm | NPS &SCM |
3100.00 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
15992480
|
Sartorius Stedim Biotech™
14049--50------N |
50 mm | NPS &CN |
3000.00 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Description
- De är praktiska och lätta att hantera, minskar arbetet och förenklar många mikrobiologiska testprocedurer.
- Näringsdynor är sterila, uttorkade odlingsmedier.
- När de väl har fuktats med –3,0 3,5 ml sterilt och avmineraliserat (eller destillerat) vatten är de redo att användas omedelbart.
- Klar att använda i upp till 24 månader.
- Inkluderande membran: levereras med lämpliga membranfilter, som också är försteriliserade och individuellt förpackade.
- Ekonomisk.
- Lätt att hantera.
- Konsekvent kvalitet.
- Problemfri förvaring i rumstemperatur i upp till 24 månader.
- Överensstämmer med internationella standarder: Förutom det europeiska dricksvattendirektivet följer de andra internationella regler och rekommendationer: internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, de amerikanska standarderna för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, bryggeririktlinjer, såsom MEBAC eller EBC, och rekommendationer från livsmedelsindustrin, såsom LMBG, NCA och ICUMSA, etc.
Specifications
Sterila | |
Testning för kromogen koliform (enl. ISO 9308-1) | |
Förpackade individuellt i petriskålar | |
100/Pk. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Product Title
Sartorius Stedim Biotech™ Nutrient Pad Sets för E. coli, coliformer och enterobakterier