Läs mer
Jaytec Glass™ Enmärkes glödpipetter, klass B
Tillverkad av borosilikat eller sodaglas. One-mark Bulb Pipetter, klass B är tillverkade enligt BS EN ISO 648:2008 riktlinjer.
1115.00 SEK - 3630.00 SEK
Specifikationer
Aspiratorplugg | Nej |
---|---|
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Kalibrering | Att leverera |
Certifikat och efterlevnad | BS EN ISO 648:2008 |
Sterilitet | Icke-steril |
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Volym (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
12374378
|
Jaytec Glass™
GG.14 |
2.5 mL |
1115.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 18-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
12384378
|
Jaytec Glass™
WJ430 |
40 mL |
3630.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 22-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Används för exakt mätning/tillförsel av en specifik volym vattenhaltig vätska >
- Kan användas med icke-vattenhaltiga vätskor men med mindre noggrannhet, eftersom formen på menisken och den våta volymen som finns kvar i pipetten kommer att vara annorlunda för andra lösningsmedel
- Kalibrerad för att leverera (Ex) vid +°20 C referenstemperatur
- Toleranser överensstämmer med noggrannhetsklass B
- Påbränt slitstarkt emaljtryck
Specifikationer
Nej | |
Att leverera | |
Icke-steril | |
Ett märke | |
Glödlampa pipett | |
Pipettfyllare |
Autoklaveringsbar | |
BS EN ISO 648:2008 | |
En | |
Klart | |
Återanvändbar |