Läs mer
Thermo Scientific™ Owl™ JGC gelgjutningssystem
Produktkod. p-4528872 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk) Gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11932975
Brand: Thermo Scientific™ JGC2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gjuten polyakrylamid geler snabbare med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertikala proteingelgjutmaskiner som erbjuder en unik gjutmetod.
Gjuten polyakrylamid geler snabbare med Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertikala proteingelgjutmaskiner som erbjuder en unik gjutmetod.
  • Påsen samlar upp överflödig polyakrylamid och förseglar botten av gelen, vilket eliminerar behovet av tejp eller bottendistanser.
  • Designen tillåter lagring av geler utan uttorkning genom att lägga till buffert och värmeförsegling.
  • Systemet gjuter från en till fyra geler.
  • Få rörliga delar ger enastående hållbarhet, extra lång livslängd.
Innehåller:
  • Gjutställning
  • Blockerande platta
  • Trepunkts utjämningsbotten
  • Spacer placerare
  • 25 gelpåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Gelelektrofores
För användning med (utrustning) Owl JGC gelgjutningssystem
Gel storlek 20 x 20 cm
Produktlinje Owl
Typ Gel Caster
Längd (metrisk) Gel 14 cm
Bredd (engelska) 7,06 tum.
Bredd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) Gel 16 cm
Djup (engelska) 6,69 tum.
Djup (metriskt) 17 cm