Läs mer
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee
Utmärkt val för att ansluta styva slangsystem och klara högre tryck än hullingförsedda kopplingar
1025.00 SEK - 1770.00 SEK
Specifikationer
Beskrivning | Compression Union Tee |
---|---|
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Material | PFA |
Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
Produkttyp | Compression Union Tee |
Beskrivning
- Överlägsen kemikaliebeständighet med hållbar PFA-sammansättning.
- Få en tät tätning vid högre tryck.
- Tål högre tryck än hullingförsedda beslag.
- Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning.
Specifikationer
Compression Union Tee | |
PFA | |
Compression Union Tee |
Autoklaveringsbar | |
Autoklav eller etylenoxid |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee