Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,5 M buffertlösning, pH 7,4
Buffertlösning som vanligtvis används inom biologisk forskning. Ett reagens med hög buffertkapacitet som används inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi.
1135.00 SEK - 1479.22 SEK
Kemiska identifierare
CAS 7558-80-7
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15403499
Visa dokument
Thermo Scientific Chemicals
J60785.AK
250 mL
1135.00 SEK
250ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15413499
Visa dokument
Thermo Scientific Chemicals
J60785.AP
500 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Fosfatbuffrad koksaltlösning (förkortat PBS) är en buffertlösning som vanligtvis används inom biologisk forskning. Ett reagens med hög buffertkapacitet som används inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Kemiska identifierare
7558-80-7
Specifikationer
0,5 M buffertlösning.
Plastflaska
Omgivningstemperaturer
119.976
7558-80-7
Vätska
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,5 M buffertlösning, pH 7,4