Läs mer
Piroxicam, Thermo Scientific™
588.67 SEK - 3694.47 SEK
Kemiska identifierare
CAS 36322-90-4
Molekylformel C15H13N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 331.346
MDL-nummer MFCD00057317
InChI-nyckel QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
PubChem CID 54676228
ChEBI CHEBI:8249
IUPAC-namn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
LEDER CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15435499
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63239.03
1g
588.67 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15445499
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63239.06
5g
1936.26 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15455499
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63239.09
3694.47 SEK
10g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Piroxicam is an effective and potent inhibitor of prostaglandin synthesis and a Cox-1 and Cox-2 inhibitor. Studies show that Piroxicam blocks release of platelet ADP, and inhibits Cox-1 more potently than Cox-2.
Solubility
Soluble in water, ethanol, chloroform, ethyl acetate.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifikationer
Kemiska identifierare
36322-90-4
331.346
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
54676228
4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
C15H13N3O4S
MFCD00057317
piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
CHEBI:8249
CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
Specifikationer
Piroxicam
C15H13N3O4S
UN2811
piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
54676228
331.35
36322-90-4
MFCD00057317
14,7506
Soluble in water,ethanol,chloroform,ethyl acetate.
CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
331.346
CHEBI:8249
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 252-974-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0705000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
Produktbeteckning
  • Piroxicam
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Piroxicam
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer