Läs mer
Kartell™ Ranvier typ droppflaska
Fördela reagens upprepade gånger noggrant med en droppflaska, ett utmärkt alternativ till pipettering. Kartell™ Ranvier Type droppflaska levereras komplett med ett polyetenrör och gumminapp för en droppe i taget eller en bäck.
353.00 SEK - 385.00 SEK
Specifikationer
Färg | Neutral |
---|---|
För användning med (applikation) | Livsmedel |
Inkluderar | Polyetenrör, Gummispene |
Material | Polyeten |
Kvantitet | 10 förpackning |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
12681016
|
Kartell™
0038800 |
50 mL |
353.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 15-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10585231
|
Kartell™
0038900 |
100 mL |
385.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 15-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Levereras med PE-rör och gumminapp
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Neutral | |
Polyetenrör, Gummispene | |
10 förpackning | |
Tappa flaska |
Livsmedel | |
Polyeten | |
Flaska |