Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Radioaktivt material eller joniserande strålning
Click to view available options
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Packungsgröße:
Varje
Beschreibung
- Polypropen
- För inomhus- och utomhusbruk
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC W003-Tri 100-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 87 mm |
| Tjocklek | 1.501 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Form | Triangulär |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur