Läs mer
Polysorbat 80, Multi-Compendial, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 15538894 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Ståltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
19 L
200ml
20ml
4 L
Produktkod. 15538894
Brand: Avantor J.T.Baker 411707
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 9005-65-6
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvikt (g/mol) 604.82
MDL-nummer MFCD00082107
InChI-nyckel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC-namn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyl-(9E)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polysorbate 80
Kvantitet 19 L
Flampunkt 148.00°C
Förpackning Ståltrumma
Densitet 1L = 1.08kg
Kvalitet Multi-Compendial/NF