Läs mer
Fisherbrand™ Digitalt torrblockvärmesystem med hög precision
Ger bra temperaturkontroll och ett brett urval av utbytbara block för maximal flexibilitet. Dessa torrblockvärmesystem kombinerar idealisk temperaturkontroll och enhetlighet över ett temperaturområde på +5 C till °130 °C.
9310.00 SEK - 12880.00 SEK
Specifikationer
Kapacitet (engelska) | 1,7 till 16,9 oz. |
---|---|
Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
Kapacitet (metrisk) | 50 till 500 ml |
Kammarmaterial | Aluminium |
För användning med (utrustning) | Utbytbara block |
Produktkod | Brand | Antal block | Höjd (metrisk) | Wattal | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Antal block | Höjd (metrisk) | Wattal | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
17275546
|
Fisherbrand™
17275546 |
1 Block | 120 mm | 150 W |
9310.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17285546
|
Fisherbrand™
17285546 |
2 block | 100 mm | 300 W |
11035.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17295546
|
Fisherbrand™
17295546 |
4 block | 100 mm | 600 W |
12880.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
Beskrivning
- Högeffektsvärmare för snabb uppvärmning - 25 C °till 100 C °på bara 15 minuter
- Enkel att använda rotor plus två nycklar ger tillgång till det interaktiva gränssnittet för snabb, exakt uppställning och användning
- Tydlig digital display är lätt att läsa på avstånd för omedelbar trygghet
- Bekväm timerfunktion, med hörbar summer, för reaktionstid och funktionstid, t.ex. fördröjd till-/avstängning av värmaren
- Brett utbud av utbytbara block gör att du kan blanda och matcha provrör efter önskemål med extraktionsverktyg som levereras som standard för enkel och säker borttagning av block
- Säkerhetsskydd som tillval skyddar prover från kontaminering och användare från oavsiktlig kontakt med heta block
- Övertemperaturskydd skyddar dina prover och din arbetsplats
- Högkvalitativ, robust konstruktion i strömlinjeformad coolwall aluminium och kemikaliebeständig plast är hållbar i krävande miljöer
- Kompakt fotavtryck för att optimera användningen av bänkutrymmet
Specifikationer
1,7 till 16,9 oz. | |
50 till 500 ml | |
Utbytbara block | |
EU, Storbritannien | |
5 °C till 130 °C | |
Enzymdigestion och aktivitetsstudier, nukleinsyrahybridisering | |
0,1 °C vid 37 °C | |
1 till 999 min. | |
7,9 tum | |
220/240 V |
Får inte autoklaveras | |
Aluminium | |
Kemikaliebeständig plast | |
80% | |
Torrbadblock | |
20 min. (25 °C till 100 °C) | |
0,1 °C vid 37 °C | |
3 år | |
200 mm |