Läs mer
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box, 100 plats
Produktkod. 11354145 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
Fodermaterial:
Kork
Skumma
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11354145
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera 100 objektglas säkert med hållbara ABS-fodral. Färgade ABS 100 Place Slide Boxes håller standardmikroskopobjektglas i numrerade, räfflade spår. Ger säker, dammfri förvaring.
Förvara och transportera 100 objektglas säkert med hållbara ABS-fodral. Fisherbrand™ Färgade ABS 100 Place Slide Boxes håller standardmikroskopobjektglas i numrerade, räfflade spår. Ger säker, dammfri förvaring.
  • Gjutna, styva lådor håller säkert standardmikroskopobjektglas i räfflade spår.
  • Slitstarkt ABS-fodral finns fodrat med skum eller ofodrat.
  • Slitsar och foder är numrerade för att motsvara objektglaset.
  • Har ett säkert stängande gångjärnslock med ett rostbeständigt, nickelpläterat spänne.
  • Stapelbara fodral inkluderar fötter för maximal stabilitet.
Specifikationer
Typ Skjutförvaringslåda
Glidkapacitet 100
Förslutningstyp Gångjärn med lås
Färg Vitt
Fack 100
Enheten håller 100 objektglas
Mått (L x B x H) 208 x 175 x 34 mm
För användning med (utrustning) Standardobjektglas på 25 x 75 mm eller 1 x 3 tum
Höjd (engelska) 1,33 tum
Höjd (metrisk) 34 mm
Inkluderar Slide Inventory Sheet
Längd (engelska) 8,18 tum.
Längd (metrisk) 208 mm
Material ABS
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Bredd (engelska) 6,88 tum.
Bredd (metrisk) 175 mm
Fodermaterial Kork