Läs mer
Contec™ PROSAT™ QuickTask Mopp - Förmättad med 70% IPA, 30% DI-vatten
Handla allt Contec Produkter
Beskrivning
De PROSAT™ QuickTask™ moppsystem ger ett konsekvent och bekvämt alternativ när du använder IPA för att rengöra eller ta bort rester. Varje mopp är förmättad med en konsekvent mängd på 70 % USP kvalitet isopropylalkohol, vilket eliminerar behovet av ytterligare tillbehör som skopsystem eller vridmaskiner. Dessa moppar är förpackade i en bekväm påse som är lätt att riva. Systemet har en yta av 100 % polyester och genererar låga nivåer av partiklar och fibrer. Använder denna moppen med QuickTask™ ram och QuickConnect™ handtaget gör det till ett ergonomiskt alternativ till handtorkning med IPA förmättade våtservetter. Detta system är idealiskt för sköljning efter applicering av desinfektionsmedel på tak, väggar och golv, eller för att ta bort intorkade rester från ytor. De PROSAT QuickTask™ moppsystem finns tillgängligt bestrålat för användning i renrum av klass B till D.
IPA förmättad QuickTask™ mopp
- 100 % 2-lagers polyesterklädda mopphuvuden släpper ut låga nivåer av partiklar och fibrer
- Finns bestrålad, vilket gör den idealisk för användning i renrum av klass B
- Förpackningen är en bekväm påse som är lätt att riva
- Litet antal moppar per förpackning begränsar överflödigt avfall, vilket gör den idealisk för mindre miljöer
Förpackning:
Förpackad i ytterpåsar av polyeten för att förenkla produktöverföring.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mopp |
| Modell | PSTA0022, bestrålad |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 41 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bredd (metrisk) | 13 cm |
| Bredd (engelska) | 5 tum |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Färgkodad | Nej |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Contec IPA Wipes
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Propan-2-ol