Läs mer
Grant Instruments™ PS-M3D Variabel hastighet / vinkel, multifunktions 3D-rotator
Produktkod. 12985501
Bana:
22 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12985501
Brand: Grant Instruments™ PSM3D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PS-M3D Fungerar kontinuerligt eller kan ställas in för tidsinställd drift. Grant Bio™ PS-M3D Variabel hastighet/vinkel, multifunktions 3D-rotator med individuella faser kan länkas samman för absolut operativ flexibilitet.
  • Vibration - kortvågsrörelse, bäst för att blanda små partiklar
  • 3D-rotationshastighet: 1 till 100 rpm
  • Ömsesidig 3D-rotation: 1 till 360° vridvinkel
  • Vibration: 1 till 6° vridvinkel, programmerbar i en serie på 1 till 5 sekunder
  • Fullt programmerbar funktionssekvens Laster upp till 1,0 kg
  • Mycket enkel att använda, med enkel inställning av flersegmentsprogram via tryckknappar och 2-raders LCD-statusdisplay
  • Kompakt, med låg profil och litet fotavtryck, och extremt tyst i drift - passar snyggt och diskret in i arbetsytan
  • Slät, halkfri matta medföljer som standard - förhindrar att kärl glider
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift
  • Omgivningstemperaturintervall på 4 till 40 C °tillåter användning i kylrum eller inkubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 22 mm
Gungvinkel
Bärande kapacitet (metrisk) 1 kg
Lutningsvinkel 7 °C
  • 0 till 360° , 30° steg (ömsesidigt läge)
  • 0 till 5° ,  1° steg (
Hastighetsintervall 1 till 100 rpm
Spänning 120/230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Wattal 4.6 W
Amperage 0,38 A
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 235 mm
Mått (LxB) Plattform 215 x 215 mm
Höjd (metrisk) 140 mm
Längd (metrisk) 235 mm
Bredd (metrisk) 235 mm
Modell PS-M3D
Visa 2 x 16 tecken LCD
Timerintervall
  • 0 till 250 sek
  • 0 till 5 (vibrationsläge)