Beskrivning
- Skyddar vakuumpumpen från partiklar
- 0,2 mikron porstorlek
- PTFE-filter
- Hus av polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material (membran) | PTFE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| För användning med (applikation) | Partikelfiltrering, vakuumpump |
| Material för hölje | PP |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Inline-filter, DN 8 |