Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa borosilikatglasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflaskor tål varmluftsterilisering upp till 180 C °och har utmärkt kemisk resistens.
Brand: Pyrex 1515/16D
Beskrivning
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa borosilikatglasreagensflaskor. PyrexTM borosilikatglasreagensflaskor tål varmluftssterilisering upp till 180 C °och har utmärkt kemisk resistens.
- Överensstämmer med ISO 4796-1
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Utmärkt motståndskraft mot kemiska angrepp och höga temperaturer
- Levereras med PBT-skruvlock som har en PTFE-belagd tätningsskiva
- Autoklaveringsbar
- Vita graderingar och märkningsfläck
Specifikationer
5000 mL | |
Borsilikatglas | |
Svart | |
Ja | |
Ja | |
PTFE | |
60 mm | |
Skruvlock |
Idealisk för förvaring av reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia etc | |
1/PK | |
ISO 4796-1 | |
Autoklaveringsbar | |
324 mm | |
Fenol | |
181 mm |