Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv
Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
Brand:  Pyrex 1080/10D
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12539095
  • 1670.00 SEK / Paket med 10
Bara null kvar
Beräknad leverans: 20-11-2025
Beskrivning
  • Överensstämmer med ISO 24450
  • Med bred hals för att underlätta tillsättning av fasta prover etc
  • Platt underlag för att stå på bänkar och kokplattor mm
  • Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
  • Utmärkt kemisk hållbarhet för kontamineringsfri prestanda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ISO 24450
500 mL
170 mm
Plan
47 mm
Borsilikatglas
Bred
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals platt botten kokande kolv > Kapacitet: 500 ml