Läs mer
Pyrex™ Vid hals rund botten kokande kolv
Tillverkad av borosilikatglas
1440.00 SEK - 12950.00 SEK
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
12539105
|
Pyrex
1120/08D |
250 mL |
2335.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 24-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
12549105
|
Pyrex
1120/14D |
500 mL |
2935.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 03-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
12549975
|
Pyrex
1120/22D |
2000 mL |
7570.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 24-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11991718
|
Pyrex
1120/29D |
6 L | ||||||||
15567660
|
Pyrex
1120/04M |
100 mL |
4640.00 SEK
Paket med 30 |
Beräknad leverans: 16-12-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15577660
|
Pyrex
1120/18D |
1000 mL |
12950.00 SEK
Paket med 30 |
Beräknad leverans: 24-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15587660
|
Pyrex
1120/26D |
4 L | ||||||||
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 24450 och DIN 12353
- Med bred hals för att underlätta tillsats av fasta prover etc
- Beständig mot kemisk korrosion och termisk chock
Specifikationer
Borsilikatglas | |
Rund |