Läs mer
Pyrex™ Rotaflo™ Rätt vinkelmönster Vanlig sidoarm
Sidoarmarna är 100 mm långa
Brand: Quickfit HP3RA/5
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Sidoarmarna är 100 mm långa
- Sidoarmarna är 100 mm långa
Specifikationer
Vanlig sidoarmsstoppkran | |
Borsilikatglas | |
210 mm |
3.0 mm | |
8 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Rotaflo™ Rätt vinkelmönster Vanlig sidoarm > Nyckelhålsstorlek: 3 mm; Sidoarmshål: 5 mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering