Läs mer
Quickfit™ Skruvgängad vakuummottagareadapter Produktkod.: 15507950
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Quickfit™ Skruvgängad vakuummottagareadapter
Produktkod. 15507950
Borsilikatglas, Paket med 5
Material:
Borsilikatglas
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15507950
Brand: Quickfit RA11/SC
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Gör att fyra kolvar kan anslutas till ett kondensoruttag.
  • Användbar för att samla upp fraktioner vid destillering under vakuum
  • Varje kolv kan successivt fyllas genom att rotera adaptern
  • Undviker problem med störande vakuumförhållanden vid byte av flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Användbar för uppsamling av destillatfraktioner
För användning med (utrustning) Kolv
Inkluderar Skruva gänganslutning
Material Borsilikatglas
Produkttyp Vakuummottagare adapter
Product Information
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Skruvgängad vakuummottagareadapter >