Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Bovine Complement C3 Protein Produktkod.: 16049960
enQuireBio™ Recombinant Bovine Complement C3 Protein
Produktkod. 16049960
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16049960
Brand: enQuireBio™ QP7640ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Complement C3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001035559.2
Gen-ID (Entrez) 280677
Namn Complement C3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol C3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Bovine
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SDLDDDIIPE EDIISRSQFP ESWLWTVIED LKQADKNGIS TKLMNVFLKD SITTWEILAV SLSDKKGICV ADPYEVTVMQ DFFIDLRLPY SVVRNEQVEI RAILYNYREA ENLKVRVELL YNPAFCSLAT AKKRHQQTIT IPARSSVAVP YVIVPLKIGL HEVEVKAAVY NHFISDGVKK TLKVVPEGVR VNKTVAVRTL NPEHLGQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Bovine Complement C3 Protein >