Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
4340.00 SEK - 40175.00 SEK
Specifications
Accession Number NP_415372.1
Gene ID (Entrez) 945483
Name Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16047350
View Documents
enQuireBio™
QP7087-ec-50ug
50 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16007350
View Documents
enQuireBio™
QP7087-ec-100ug
100 ÎĽg
11590.00 SEK
100µg
16027350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7087-ec-200ug
200 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16037350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7087-ec-500ug
500 ÎĽg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16017350
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7087-ec-1mg
1 mg
40175.00 SEK
1mg
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_415372.1
Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
945483
Research Use Only
nfsA
Recombinant Protein
E. coli
MTPTIELICG HRSIRHFTDE PISEAQREAI INSARATSSS SFLQCSSIIR ITDKALREEL VTLTGGQKHV AQAAEFWVFC ADFNRHLQIC PDAQLGLAEQ LLLGVVDTAM MAQNALIAAE SLGLGGVYIG GLRNNIEAVT KLLKLPQHVL PLFGLCLGWP ADNPDLKPRL PASILVHENS YQPLDKGALA QYDEQLAEYY LTRGSNNRRD TWSDHIRRTI IKESRPFILD YLHKQGWATR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant E. coli Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase Protein
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt