missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals Recombinant Human alpha-Synuclein Active, Pre-formed Fibrils, (Type 1) Acetyl (N-Term) Protein
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
2 x 100 μg Vials
5 x 100 μg Vials
Beskrivning
Seeds aggregation of N-acetylated alpha-Synuclein monomer (SPR-331) in thioflavin T assay

Specifikationer
Specifikationer
För användning med (applikation) | Electron Microscopy, In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE, Western Blot |
Formulering | PBS pH 7.4 |
Gen-ID (Entrez) | 6622 |
Kvantitet | 100 μg |
Förvaringskrav | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Gene Alias | alpha-synuclein, I+/--synuclein, MGC110988, NACP, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, PD1, SNCA, synuclein alpha-140, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor), truncated alpha synuclein |
Gensymbol | SNCA |
Forskningskategori | Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuroscience |
Renhet eller kvalitetsklass | >95% |
Protein | alpha-Synuclein |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Novus Biologicals Recombinant Human alpha-Synuclein Active, Pre-formed Fibrils, (Type 1) Acetyl (N-Term) Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering