Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
Tillträdesnummer | NP_001231178.1 |
Gen-ID (Entrez) | 328 |
Namn | APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein |
Kvantitet | 100 μg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoxinkoncentration | Not determined. |
Gensymbol | APEX1 |
Protein Längd | Full Length |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Korsreaktivitet | Human |
Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Human APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering