missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human M-CSF / CSF-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) M-CSF / CSF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP9081-ye-50ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_000748.3 | |
M-CSF / CSF-1 Protein | |
Research Use Only | |
CSF1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EEVSEYCSHM IGSGHLQSLQ RLIDSQMETS CQITFEFVDQ EQLKDPVCYL KKAFLLVQDI MEDTMRFRDN TPNAIAIVQL QELSLRLKSC FTKDYEEHDK ACVRTFYETP LQLLEKVKNV FNETKNLLDK DWNIFSKNCN NSFAECSSQD VVTKPDCNCL YPKAIPSSDP ASVSPHQPLA PSMAPVAGLT WEDSEGTEGS SLLPGEQPLH TVDPGSAKQR PPRSTCQSFE PPETPVVKDS TIGGSPQPRP SVGAFNPGME DILDSAMGTN WVPEEASGEA SEIPVPQGTE LSPSRPGGGS MQTEPARPSN FLSASSPLPA SAKGQQPADV TGTALPRVGP VRPTGQDWNH TPQKTDHPSA LLRDPPEPGS PRISSLRPQG LSNPSTLSAQ PQLSRSHSSG SVLPLGELEG RRSTRDRRSP AEPEGGPASE GAARPLPRFN SVPLTDTGHE RQSEGSFSPQ LQESVFHLLV PSVILVLLAV GGLLFYRWRR RSHQEPQRAD SPLEQPEGSP LTQDDRQVEL PV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
1435 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human M-CSF / CSF-1 Protein > 50μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur