Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Alpha-hemolysin Protein Produktkod.: 16059920
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Alpha-hemolysin Protein
Produktkod. 16059920
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16059920
Brand: enQuireBio™ QP7634ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325) Alpha-hemolysin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_000857483.1
Gen-ID (Entrez) 3920722
Namn S. aureus Alpha-hemolysin Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol hly
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. aureus
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens ADSDINIKTG TTDIGSNTTV KTGDLVTYDK ENGMHKKVFY SFIDDKNHNK KLLVIRTKGT IAGQYRVYSE EGANKSGLAW PSAFKVQLQL PDNEVAQISD YYPRNSIDTK EYMSTLTYGF NGNVTGDDTG KIGGLIGANV SIGHTLKYVQ PDFKTILESP TDKKVGWKVI FNNMVNQNWG PYDRDSWNPV YGNQLFMKTR NGSMKAADNF LDPNKASSLL SSGFSPDFAT VITMDRKASK QQTNIDVIYE RVRDDYQLHW TSTNWKGTNT KDKWIDRSSE RYKIDWEKEE MTN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Alpha-hemolysin Protein >