Läs mer
Eppendorf™ Hänvisning™ 2, mekanisk flerkanalerpipett
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
Antal kanaler:
8
12
Färg:
Gul
Mellangrå
Orange
Ökar:
0,01μ l
0,1μ l
0,2μ l
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Integrerat pipetteringssystem med intern RFID-teknik
- Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
- Färgkodad och volymmärkt pipett för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
- Rund övre del av pipetten gör det möjligt att arbeta i alla lägen
- Fyrsiffrig display för exakt, snabb och säker volyminställning (volymlås ingår)
- Fjäderbelastad spetskon minskar ansträngningen under drift/utkastning
- Stabilt övre handtag, rörliga delar och yttre kanter i rostfritt stål gör pipetten robust
- Hög flexibilitet med möjlighet att ta bort enstaka koner
- Säkerställer kontinuerlig identisk pipettuppriktning under arbetsprocessen
- Helt autoklaverbar pipett med slät yta och få grova kanter
- Enknappsmanövrering
- Har fjäderbelastad spetskon, rörliga delar, ytterkanter i rostfritt stål med anpassningsbar etikettyta
- Ergonomisk hantering med minskad driftansträngning
- Enkel och snabb spetsutkastning med aktiv aerosolreduktion
- Minska repetitiva belastningsskador genom att inte behöva flytta tummen i sidled
- Haptisk återkoppling före spetsutkastning
- Hög precision och noggrannhet ger tillförlitliga pipetteringsresultat
- Användarvänlig sekundär justering
Spécification
Spécification
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Mellangrå |
| För användning med | 20μ l pipettspets |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Referens 2 |
| Typ | Pipett med variabel volym |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| För användning med (utrustning) | För användning med 20μ L pipettspetsar |
| Inkluderar | epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 spetsar |
| Ökar | 0,01μ l |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu