Learn More
BOLA Replacement Inner Parts
Replacement Inner Parts PTFE, PVDF
201.00 SEK - 378.00 SEK
Specifications
Certifications/Compliance | FDA |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Color | White |
Flexibility | Rigid |
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
10727512
|
BOLA
D597-22 |
3 mm |
378.00 SEK
Each |
Estimated Shipment: 21-08-2025
Log in to see stock. |
||||||
10430922
|
BOLA
D597-26 |
4 mm |
265.00 SEK
Each |
Estimated Shipment: 04-09-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10047891
|
BOLA
D598-02 |
0.8 mm |
212.00 SEK
Each |
Estimated Shipment: 04-09-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
10217171
|
BOLA
D598-26 |
1.6 mm |
201.00 SEK
Each |
Estimated Shipment: 22-08-2025
Log in to see stock. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium).
- Very good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Spécification
FDA | |
Autoclavable | |
White | |
Rigid |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.