Läs mer
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi - BMP
Den mångsidiga, tillförlitliga och molnaktiverade lösningen designad för anaeroba andningsstudier som Biochemical Metan Potential (BMP ) av biomassa.
26985.00 SEK - 29490.00 SEK
Specifikationer
Typ Anaerob andningsanalysator
Visningstyp Digital
Batterityp CR 2430
Anslutningstyp Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Material Teknopolymer
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Inkluderar Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Inkluderar Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17143174
Visa dokument Kampanjdetaljer
Velp Scientifica™
SA10200156
RESPIROMETRIC Sensor ( x 6), RESPIROSoft och trådlöst DataBox , Maxi Stirring Station 6 230 V/50-60 Hz (med flaskor& omrörningsstänger)
29490.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 30-09-2025
Lägg i varukorgen
17173174
Visa dokument
Velp Scientifica™
SB10200156
RESPIROMETRIC Sensor ( x 6), Maxi Omrörningsstation 6 230 V/50-60 Hz (med flaskor& omrörningsstänger)
26985.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 30-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Designad för att stödja anaeroba andningsstudier för att bestämma den biokemiska metanpotentialen (BMP ) av biomassa
  • De BMP analys studerar produktion av biogas från organiskt avfall främst för avlopps- och avloppsrening och för förnybar energiproduktion
  • Systemet lämpar sig även för andra anaeroba studier såsom denitrifikationstester. För att utföra denna analys är det nödvändigt att lägga till de valfria VELP Denitrification Bottles Cod. A00000410
  • Den ljusa 4-siffriga LED-displayen säkerställer lång batteritid jämfört med andra sensorer på marknaden.
  • Intuitivt gränssnitt med två knappar för att underlätta analysinställningen.
  • Tryckområde: 500÷ 2000 mbar (hPa).
  • Resultat tillgängliga i BMP (NmLCH4/gSV) och tryck (mbar).
  • Automatiskt tryck resulterar omvandling in BMP .
  • RESPIROMETRIC-sensorn överför data direkt till PC:n vilket möjliggör realtidsövervakning av analyskurvan. Respirometriska studier kan pågå dagar och till och med månader, den unika VELP-lösningen säkerställer konstant övervakning av flera analyser från en intuitiv proprietär programvara, RESPIROSoft™ .
  • VELP DataBox™ ingår i Systemen tillsammans med RESPIROSoft™ Programvara och möjliggör trådlös dataöverföring från RESPIROMETRIC-sensorn till PC:n.
  • De DataBox™ lagra resultat för upp till 48 RESPIROMETRIC-sensorer (8 system).
  • Anslut RESPIROMETRIC-sensorn till den exklusiva VELP Ermes Cloud Platform för att förbättra din laboratorieupplevelse.
    VELP Ermes Cloud Platform-anslutningen kommer att befria dig från tråkiga uppgifter som förbättrar din labbproduktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
Anaerob andningsanalysator
CR 2430
Teknopolymer
Flaskvolym: 1000 ml
25 månader
Digital
Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
500/2000 Mbar (hPa)
Anaeroba respirationsstudier som den biokemiska metanpotentialen (BMP ) av biomassa.
3.5 kg
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi - BMP