Läs mer
Hanna Instruments™ Stötsäker gummistövel
Färg:
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Orange gummi |
| Vikt (metrisk) | 0.2 kg |
| Produkttyp | Stötsäker känga |
| Max. Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | 200 °C |
| Färg | Orange |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Hanna Instruments™ Stötsäker gummistövel >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering