Läs mer
Buerkle™ Rubiflex skyddshandskar
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
37 cm
60 cm
Handske manschettstil:
Kort Gauntlet
Lång Guantlet
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Skyddshandskar med kort eller lång handske
- För fetter, mineraloljor, lösningsmedel och många syror och alkalier
- Tillverkad av nitrilgummi
- Mycket flexibel, mjuk vid beröring
- Hög nötnings- och skärmotstånd
- Bekväm bomullsinterlockinteriör
- Till standard EN 374
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 374, CE |
| Beläggningsmaterial | NBR |
| Färg | Klart |
| Exteriör finish | NBR |
| Material | Nitrilgummi |
| Produkttyp | Skyddshandskar |
| Finger stil | 5 fingrar |
| För användning med (applikation) | Säkert arbete med fetter, mineraloljor, lösningsmedel och många syror och alkalier |
| Handske manschettstil | Lång Guantlet |
| Kvantitet | Par |
| Visa mer |