Learn More
Sam50 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2H6H9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen Sam50
Clone 2H6H9
Concentration 1000 ÎĽg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16880046
View Documents
Proteintech
67425-1-IG-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16870046
View Documents
Proteintech
67425-1-IG-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Description
Description
The Sam50 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Sam50. This antibody recognizes human, pig, rat, mouse antigen. The Sam50 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
Sam50
1000 ÎĽg/mL
Monoclonal
Mouse
25813
Primary
2H6H9
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Human, Mouse, Rat, Pig
IgG1
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Sam50 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2H6H9, Proteintech
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado