Läs mer
Trajan™ Glasfodrade skottkopplingar med låsmutter
Diameter (metrisk) Inre:
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Beskrivning:
0,25 mm begränsning (i ena änden)
0,35 mm begränsning (i ena änden)
Ingen begränsning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillåter plåtmontering av union
- För användning med smält kiseldioxid
- Låg dödvolym
- Högtemperaturapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bulkhead Union |
| Beskrivning | Ingen begränsning |
| Material | Glasfodrat rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.8 mm |