Läs mer
SGE™ SilFlow™ GC reservdelar
Beskrivning:
Finger Tite Tool
Hylse, 0,36 mm
Hylse, 0,5 mm
Hylse, 0,7 mm
Hylse, 1,1 mm
Mutter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Description
- Konventionell grafit eller Vespel™ hylsor kan inte användas med SilFlow MCD eftersom dimensionsstabiliteten inte är tillräcklig och det finns risk för att kanalerna förorenas
- SilTite™ FingerTite metallhylsor resulterar i en pålitlig anslutning utan dödvolym
Specifications
Specifications
| Typ | Skoning |
| Beskrivning | Hylse, 0,36 mm |
| För användning med (utrustning) | SGE Silflow mikrokanalsenhet |
| Diameter (metrisk) Insida | 0.36 mm |