Läs mer
Natriumfosfat, Dibasic, 7-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™ Produktkod.: 15106684
compliance-icons
Natriumfosfat, Dibasic, 7-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. p-5390935 Handla allt J.T.Baker Produkter
500 g, Poly flaska, 500g
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 15106684
Brand: Avantor J.T.Baker 382401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 7782-85-6
Molekylformel H15Na2O11P
Molekylvikt (g/mol) 268.06
MDL-nummer MFCD00149180
InChI-nyckel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrateVisa merVisa mindre
PubChem CID 6096963
IUPAC-namn dinatriumfosforsyraheptahydrat
LEDER O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Phosphate
Namnnotering Dibasic, 7-Hydrate
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Formel vikt 268.07
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.70kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS BAKER ANALYZED
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium phosphate
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Natriumfosfat, Dibasic, 7-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™ >