Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing centrifug
Description
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16-centrifugen är designad för högkvalitativa skörde-, separerings- och reningsmetoder för biobearbetning som kräver körning för att köra reproducerbarhet och spårbarhet. Med en utökad kapacitet på upp till 16 liter provvolym, ett kompakt utrymme och innovativa funktioner för att optimera driften, maximera produktiviteten och effektiviteten enkelts.
Högkapacitetsprovbearbetning
- Stöd ett brett utbud av applikationer och metoder med flexibiliteten att välja rotorer med högre kapacitet eller matcha befintliga arbetsflöden. Välj mellan 4 Thermo Scientific™ rotorer och svängande skopor med möjlighet att uppgradera till längre hållbarhet Thermo Scientific™ Dura-Coat™ nickelbelagda skopor:
- 6 x 1 000 ml svängande skoprotor
- 8 x 1 000 ml svängande skoprotor
- 6 x 2 000 ml svängande skoprotor
- 8 x 2 000 ml svängande skoprotor
- Uppnå reproducerbara resultat med Thermo Scientific™ Ackumulerad centrifugaleffekt (ACE™ ) funktion, som automatiskt justerar körtiden för att ta hänsyn till variationer i acceleration.
Inbyggd säkerhet och effektivitet
- litet fotavtryck och förbättrad ergonomi med tryckknappsbekvämlighet optimerar daglig användning av centrifug:
- Automatisk fram-till-bak-öppning och stängning av centrifugdörren med Thermo Scientific™ Auto-Dörr™ fungera
- Thermo Scientific™ Autolås™ rotorlockets öppning och stängning med lockförvaring
- Omedelbar rotordetektering och programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID omedelbar rotoridentifiering för att spara tid och skydda integriteten hos dina prover.
- Thermo Scientific™ Centri-Touch™ gränssnitt med ljus, mycket synlig och handskvänlig display förenklar körinställningarna, ytterligare förbättrat med åtkomstkontroller som användarinloggning med lösenordsskydd.
Senaste globala säkerhets- och efterlevnadsstandarder
- Certifierad av UL och CE
- Listad hos amerikanska FDA
Warranty
2 års enhet; 5 års drivlina (motoraxel och drivning); 5 års kylning
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 8 x 2000 mL |
| Max. Hastighet | 5,400 rpm |
| Controllertyp | Centri-Touch pekskärm |
| Mått (HWD) | 39,9 x 32,1 x 35,4 tum (101,5 x 81,6 x 90,0 cm) |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Gröna funktioner | Energieffektiv, mindre avfall |
| Nettovikt | 1025.2 lb. (465 kg) |
| Temperaturområde | -20 °C till +40 °C, justerbar till 1 °C |
| Typ | centrifugerer |
| Spänning | 220/230/240 V |
| Show More |