Läs mer
Sotalol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Potent beta adrenergic antagonist
992.61 SEK - 13086.44 SEK
Kemiska identifierare
CAS 959-24-0
Molekylformel C12H21ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 308.82
MDL-nummer MFCD00242937
InChI-nyckel VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine
PubChem CID 66245
ChEBI CHEBI:9207
IUPAC-namn hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
LEDER [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15405949
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63772.MC
100mg
992.61 SEK
100mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15485939
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63772.03
1g
6632.24 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15495939
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63772.06
5g
13086.44 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Sotalol hydrochloride is used as a potent beta adrenergic antagonist, prolongs the action potential and increases the refractory period. Sotalol hydrochloride is also considered a non-selective β blocker and a potassium channel blocker with an IC50 of 43 µM.
Solubility
Soluble in phosphate buffered saline, DMSO, ethanol, water, and methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifikationer
Kemiska identifierare
959-24-0
308.82
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
66245
hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
C12H21ClN2O3S
MFCD00242937
sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine
CHEBI:9207
[H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Specifikationer
Sotalol hydrochloride
C12H21ClN2O3S
14,8728
Soluble in phosphate buffered saline,DMSO,ethanol,water,and methanol.
[H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
308.82
CHEBI:9207
98%
959-24-0
MFCD00242937
sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
66245
308.82
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 213-496-0
missing translation for 'rtecsNumber' : PB0826000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer