Läs mer
Bochem™ Stavar i rostfritt stål
Produktkod. p-8005461
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Längd (metrisk) Stång:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10509861
Brand: Bochem™ 5123
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Bochem™ Stavar av rostfritt stål för styrka för din labbverksamhet.
  • Rostfritt stål
  • Kraftig
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 1000 mm
Längd (metrisk) Stång 1000 mm
Diameter (metrisk) Stång 12 dia.
För användning med (applikation) Stativbaser