Läs mer
Bochem™ Förbandsburkar i stål med lock och integrerat handtag
Brand: Bochem™ 8622
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
| 124 dia. x 130 mmH | |
| Rostfritt stål | |
| 440 g | |
| 130 mm | |
| Rostfritt stål | |
| Lock |
| Lock | |
| 1 Varje | |
| Rund | |
| Förbandburk i metall | |
| 124 mm |