Läs mer
Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 och RS-250 reaktionsstationstillbehör
Produkttyp:
Liten volym provrör (1 ml)
Liten volym provrör (3 ml)
Reducerande hylsa
Refluxhuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lämplig att använda med Cole-Parmer™ Integrity 10-, RS-200- eller RS-250-reaktionsstationer
- Välj från ett brett utbud av tillbehör som är lämpliga för din reaktionsstation inklusive reaktionskärl, sonder och programvara
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Reducerande hylsa |
| För användning med (applikation) | Liten volym provrör (1 ml) |
| För användning med (utrustning) | Integrity 10, RS-200 och RS-250 reaktionsstationer |