Läs mer
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Provtagningsskopa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7221275 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17288630
Brand: Buerkle™ 53785013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas för att ta prover av pulver, granulat och pastor. Det långa handtaget gör det möjligt att prova större behållare även med lite innehåll eller att nå genom smala öppningar.
  • Provtagningsskopan med långt handtag kan användas för att ta prover på pulver, granulat och pastor.
  • Det långa handtaget gör det möjligt att prova större behållare även med lite innehåll eller att nå genom smala öppningar.
  • Med den raka botten av skopan kan mediet ösas upp direkt från botten av behållaren.
  • PS, vit
  • Individuellt förpackade
  • Handtagslängd 300 mm
  • För engångsbruk
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Certifikat och efterlevnad Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Provtagare
Inkluderar Långt handtag
Längd (metriskt) handtag 300 mm
Material Polystyren