Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps med snäppflaskor som har en 11 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
Brand:  Thermo Scientific™ 6ARC11RRT1
263.91 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17835174
  • 266.00 SEK / Paket med 100
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Röd/Klar
Polyeten
Nivå 2
SureSTART Nivå 2
1 mm
Snap Cap
Flaska med snäpplock
Blått
Röd silikon/klar PTFE
60 Strand
100 Pk.
Specifikationscertifierad
11 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mm Snap Caps, nivå 2 högkapacitetsapplikationer >