Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Använd nivå 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock med skruvflaskor som har en 9 mm öppning för dina applikationer med hög genomströmning, när robusthet och reproducerbarhet är nyckeln.
260.00 SEK - 30545.00 SEK
Specifikationer
Produktlinje SureSTART Nivå 2
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad Specifikationscertifierad
Stängningsstorlek 9 mm
Se fler specifikationer
Produkter 26
Produktkod Brand Färg Septum Typ Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Färg Septum Typ Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17323863
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ASC9RT1
Blått Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
273.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till  26.00 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
17933611
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ASC9SPI1
Blått Vit silikon/röd polyimid AVCS Skruvlock 100 Pk.
399.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17333863
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9RT1F
Blått Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 5000 Pk.
11720.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-09-2025
Lägg i varukorgen
17343863
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ASC9RT1R
Rött Röd silikon/vit PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
342.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till  17.00 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17353863
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9RT1RF
Rött Röd silikon/vit PTFE AVCS Skruvlock 5000 Pk.
15420.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till  520.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-09-2025
Lägg i varukorgen
17363863
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9RT1RT
Rött Röd silikon/vit PTFE AVCS Skruvlock 1000 Pk.
3250.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till  166.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Lägg i varukorgen
17373863
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9RT1T
Blått Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 1000 Pk.
2470.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till  126.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Lägg i varukorgen
17383863
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ASC9ST1
Blått Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
298.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
17393863
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9ST1F
Blått Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 5000 Pk.
12340.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Lägg i varukorgen
17303873
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9ST1R
Rött Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
398.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till  47.00 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17313873
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9ST1RF
Rött Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 5000 Pk.
16655.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-09-2025
Lägg i varukorgen
17323873
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9ST1RT
Rött Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 1000 Pk.
3510.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till  179.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Lägg i varukorgen
17333873
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ASC9ST1T
Blått Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 1000 Pk.
2600.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till  132.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-09-2025
Lägg i varukorgen
17343873
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9STB1
Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 100 Pk.
442.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till  22.00 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17353873
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9STB1F
Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 5000 Pk.
19740.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-09-2025
Lägg i varukorgen
17363873
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9STB1T
Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 1000 Pk.
4200.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till  252.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
17373873
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ASC9STBS1
Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 100 Pk.
677.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till  34.00 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17383873
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9STBS1F
Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 5000 Pk.
30545.00 SEK
Paket med 5000
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-09-2025
Lägg i varukorgen
17393873
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9STBS1T
Blått Vit silikon/beige PTFE Skruvlock 1000 Pk.
6430.00 SEK
Paket med 1000
Se alternativa produkter
Spara upp till  321.00 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 15-09-2025
Lägg i varukorgen
17805174
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9CTRRT1
Blått Röd silikon/elfenben PFTE AVCS Skruvlock 100 Pk.
501.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17825204
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9ST1B
Svart Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
274.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till  14.00 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17815214
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9ST1G
Klart Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
274.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17875224
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9RT1G
Klart Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
260.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17895174
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9ST1Y
Gult Vit silikon/röd PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
274.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17875194
Visa dokument
Thermo Scientific™
6ASC9RT1B
Svart Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
260.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
17895204
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
6ASC9RT1Y
Gult Röd silikon/elfenben PTFE AVCS Skruvlock 100 Pk.
260.00 SEK
Paket med 100
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
SureSTART Nivå 2
1 mm
Specifikationscertifierad
9 mm
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock, nivå 2 högkapacitetsapplikationer