Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Används för hydrofob interaktion med omvänd fasseparation.
Uppnå repeterbara och konsekventa vätskekromatografi (LC) separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner. Mycket ren kiseldioxid med stor yta och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och säkerställer robusta, högupplösta separationer. Dubbel ändtäckning ger extra yttäckning och tröghet mot basiska föreningar. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
- Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
- Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
- Double endcapped for extra surface coverage
- Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
- Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
- Enhanced automated packing process
- 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Porstorlek | 100 Å |
| Ytarea | 320 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP typ | L1 |
| Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Dokument
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Product Information
Specification Sheets
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.